Learn More
Horst™ Heizband, Modell HBST
Artikelnummer. 10791913
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
7 m
10 m
17 m
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10791913 17 m 1 Stück
10501742 10 m 1 Stück
10057071 1 m 1 Stück
10699802 2 m 1 Stück
10590392 3 m 1 Stück
10077081 4 m 1 Stück
10751753 5 m 1 Stück
10668462 7 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10791913 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 20711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.95 €
    416.00 € / 1 Stück
    Sparen 254.95 €
    37% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 17 l (m)
Abmessungen (L x B x H) 17 l (m)
Länge (metrisch) 17 m
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HBST
Wirkleistung 820 w
Breite (metrisch) 25 mm
Produkttyp Wärmeband
Temperatur (metrisch) 250 °C