Learn More
HBTU, TRC
Artikelnummer. 30402878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402878 5 g
30390346 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402878 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH1075005G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94790-37-1
Summenformel C11H16F6N5OP
Molekulargewicht (g/mol) 379.24
Synonym 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-benzotriazolium Hexafluorophosphate(1-) 3-Oxide, N-HBTU
IUPAC-Name [Benzotriazol-1-yloxy(dimethylamino)methyliden]-dimethylammonium;hexafluorphosphat
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)On1nnc2ccccc12.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HBTU
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N5O.F6P/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
Formelmasse 379.0997