Learn More
Horst™ Heizband, Typ HBV, 7,0 m, 1550 W
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
7 lm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 7 lm |
| Abmessungen (L x B x H) | 7 lm |
| Elektrische Anforderungen | ∼230 V Spannung |
| Modell | HBV |
| Produkttyp | Wärmeband |