Learn More
Tocris Bioscience™ HC 067047
Artikelnummer. 18045232
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18045232 50 mg 50 Milligramm
18015432 10 mg 10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18045232
Marke: Tocris Bioscience™ 4100/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective TRPV4 antagonist
HC 067047 is a potent and selective TRPV4 antagonist. Reversibly inhibits currents through mouse, human and rat TRPV4 orthologs (IC50 values are 17, 48 and 133 nM respectively). Also inhibits the endogenous TRPV4-mediated response to 4α-PDH (IC50 = 22 nM). Selective for TRPV4 over TRPV1, TRPV2, TRPV3 and TRPM8 channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-[3-(4-morpholinyl)propyl]-5-phenyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide
CAS 883031-03-6
Menge 50 mg
Ziel TRPV Antagonists
Summenformel C26H28F3N3O2
Reinheit 0.99