missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HC-070, MedChemExpress

Artikelnummer. 16453166
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16453166 25 mg -
16444618 10 mg -
16440917 50 mg 50 Milligramm
16415466 100 mg -
16407337 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16453166 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112302

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress HC-070 is an antagonist of TRPC4/TRPC5, with IC50s of 9.3 nM and 46 nM for hTRPC5 and hTRPC4 in cells, respectively.

HC-070 is an antagonist of TRPC4/TRPC5, with IC50s of 9.3 nM and 46 nM for hTRPC5 and hTRPC4 in cells, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material HC-070
CAS 1628291-95-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H20Cl2N4O4
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (131.49 mM)
SMILES O=C(N1CCCO)N(C)C2=C(N(CC3=CC=C(Cl)C=C3)C(OC4=CC=CC(Cl)=C4)=N2)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 475.32
Formelmasse 475.32
Reinheit (%) 98.39%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.