Learn More
Robu™ HCl-Absorber
Artikelnummer. 10158586
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm Boden
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10158586 25 mm Boden 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10158586 Lieferant Robu™ Lieferanten-Nr. 18901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.20 €
    102.25 € / 1 Stück
    Sparen 5.95 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robu™ HCL-Absorber zur Bestimmung des O2-Bedarfs in Wasser.
  • 1 mol K2Cr2O7 = 1.5 mol O2
  • Es ist sehr beständig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien
Spezifikation
Beschreibung NSK 29/32, NSH 29/32
Porengröße 100 bis 160 μm
Länge (metrisch) 65 mm-Spitze, 190 mm gesamt
Durchmesser (metrisch) 25 mm Boden