Learn More
HCl Verdünnungsmatrix, EP-Qualität, Reagecon ™
Artikelnummer. 12814733 Alle ansehen Reagecon Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 l
Förpackningsstorlek
1 Liter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12814733
missing translation for 'mfr': Reagecon REAHADM1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Hergestellt gemäß den Richtlinien des Kapitels 2 des Europäischen Arzneibuchs HCl Verdünnungsmatrix, EP-Gütegrad, Reagecon™ ist eine volumetrische Lösung aus 10 g/l Salzsäure. Wird als Lösungsmittel- oder Verdünnungsmatrix für eine Vielzahl von Standards verwendet, insbesondere EP Primär-, Standard- und Referenzfarblösungen.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 2 Richtlinien
  • Hergestellt gemäß ASTM-, APHA-, ACS-, EP- und USP-Methoden
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Dank der gebrauchsfertigen Lösung entfallen die Zeit und der Arbeitsaufwand der Erstellung präziser Standardlösungen
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Salzsäure
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Analysenzertifikat Analysezertifikat
Geruch Merkmal
Physikalische Form Flüssig
Summenformel ClH
Konzentration 10 g/l HCl
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Farbe Farblos
Synonym Muriatische Säure, Chlorwasserstoff
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chloran
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
Menge 1 l
ChEBI CHEBI:17883
Güte Eu. Ph. Kapitel 2
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.