Learn More
Digi-Sense Typ-T-Schraubanschluss für Sonden, geerdet, gerade, armiertes/glasfaserverstärktes Kabel aus Edelstahl 304
Artikelnummer. 11725049 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
ANSI
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zertifizierung/Konformität Packungsgröße
11725049 ANSI 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11725049 Lieferant Digi-Sense Lieferanten-Nr. 0850085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.00 €
    47.83 € / 1 Stück
    Sparen 3.17 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochleistungsfähiger Typ-T-Schraubanschluss für Sonden (Mini-Stecker) zur langfristigen Installation.
  • Jede Sonde wird mit einer aufschraubbaren Unterlegscheibe mit einem Durchmesser von 0,62 in. geliefert. OD und 0,28 in. ID für schnelle und einfache Installation.
  • Nach der Installation ermöglicht die robuste Konstruktion kontinuierliche Langzeitmessungen.
  • Für den Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen wird diese Sonde nicht empfohlen.
  • Reaktionszeit: 3 Sekunden oder mehr.
  • Jede Sonde wird mit einer farbcodierten Abdeckung geliefert. ANSI Mini-Stecker: Typ J-schwarz, Typ K-gelb, Typ T-blau und Typ E-lila.
  • Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich.
  • Hinweis: Der angegebene Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze.
  • Das Griffmaterial kann je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial beeinträchtigt werden, wenn die Sonde höher als der Griff bemessen wird.
  • Die ABS-Griffe sind bis 220 °F (104 °C) °temperaturbeständig.
  • PVC-Griffe sind bis 200 °F (93 °C) °temperaturbeständig.
  • Die Griffe aus Edelstahl sind bis 450 °F (232 °C) °hitzebeständig.
  • Mini-Steckverbinder sind bis 392 °F (200 °C) °ausgelegt.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI
Temperatur (metrisch) -200 bis +260 °C
Typ Thermoelement-Sonde
Material Edelstahl 304
Temperatur (angloamerikanisch) -328 °F bis +500 °F
Länge (angloamerikanisch) 5 ft.
Länge (metrisch) 103,04 m