Learn More
Invitrogen™ HDAC11 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (9I4N2)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
176.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Antigen HDAC11
Klon 9I4N2
Konzentration 0.9 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30282546
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557877
20 μL
176.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30282557
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557878
100 μL
436.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MLHTTQLYQH VPETRWPIVY SPRYNITFMG LEKLHPFDAG KWGKVINFLK EEKLLSDSML VEAREASEED LLVVHTRRYL NELKWSFAVA TITEIPPVIF LPNFLVQRKV LRPLRTQTGG TIMAGKLAVE RGWAINVGGG FHHCSSDRGG GFCAYADITL AIKFLFERVE GISRATIIDL DAHQGNGHER DFMDDKRVYI MDVYNRHIYP GDRFAKQAIR RKVELEWGTE DDEYLDKVER NIKKSLQEHL PDVVVYNAGT DILEGDRLGG LSISPAGIVK RDELVFRMVR GRRVPILMVT SGGYQKRTAR IIADSILNLF GLGLIGPESP SVSAQNSDTP LLPPAVP.
This gene encodes a class IV histone deacetylase. The encoded protein is localized to the nucleus and may be involved in regulating the expression of interleukin 10. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
HDAC11
0.9 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Q91WA3, Q96DB2
232232, 297453, 79885
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-347 of human HDAC11 (NP_079103.2).
Antibody
9I4N2
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
HDAC11
FLJ22237; HD11; HDAC11; Histone deacetylase 11
HDAC11
Primary
Protein A