missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against a peptide mapping within human HDAC2 and is specific to HDAC2. It will not cross react with other HDACs.
The protein encoded by this gene is a member of the SWI/SNF family of proteins. Members of this family have helicase and ATPase activities and are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. The encoded protein shows sequence similarity to the E. coli RNA polymerase-binding protein HepA. Mutations in this gene are a cause of Schimke immunoosseous dysplasia (SIOD), an autosomal recessive disorder with the diagnostic features of spondyloepiphyseal dysplasia, renal dysfunction, and T-cell immunodeficiency.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | HDAC2 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.13 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | HDAC2 |
| Gen-Zugriffsnummer | P70288, Q92769 |
| Gen-Alias | HD2, HDAC2, histone deacetylase 2, RPD3, YAF1 |
| Gensymbole | Hdac2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?