Learn More
Abnova™ HDAC4 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Artikelnummer. 16104082
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16104082 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16104082 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. H00009759T01.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Human overexpression lysate
Spezifikation
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung HDAC4 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer BC039904.1
Molekulargewicht Theoretical M.W. 106.4kDa
Plasmid pCMV-HDAC4 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell lysate was tested with anti-HDAC4 antibody (Mfr. No. H00009759-B01) by Western Blot.
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL HDAC4 293T Cell Transient Overexpression Lys
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol