Läs mer
Abnova™ HDAC6 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Produktkod. 16171636
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
100 μl
Förpackningsstorlek:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge unitSize
16171636 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16171636 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer H00010013T01.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Human overexpression lysate
Specifikationer
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung HDAC6 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer NM_006044.2
Molekulargewicht Theoretical M.W. 133.76kDa
Plasmid pCMV-HDAC6 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell lysate was tested with anti-HDAC6 antibody (Mfr. No. H00010013-B01) by Western Blot.
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 100UL HDAC6 293T Cell Transient Overexpression Lys
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Faroangivelser
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Skyddsangivelse
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.