Learn More
Kautex™ HDPE-Enghalsflasche 308/310 Serie, naturfarben
Beschreibung
- Optimierter Griff für ein sichere und bequeme Handhabung.
- Eingelassenes Kennzeichnungsfeld bei den Größen 1000 und 2500 ml.
- UN-Genehmigung für Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2.5 l |
| Farbe | Schwarz |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28,7mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Probenversand, Postversand, Lagerung |
| Material | HDPE |
| Halsausführung | Eng |
| Zertifizierung/Konformität | UN 3H1/X1.9/250 |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 282 mm |
| Produkttyp | Enghalsflasche |
| Mehr anzeigen |