Learn More
Kautex™ 310 HDPE-Chemikalien-Enghalsflasche 2500mlUN-Zulassung, naturfarben, ohne SV
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2500 mL
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Optimized handle for safe and comfortable handling.
- Recessed labelling field with sizes 1000 and 2500 mL.
- GL 45 neck, three different types of closures available
- leakproof
- Optimized handle for safe and comfortable handling
- UN approved for liquids
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2500 mL |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28,7mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Probenversand, Transport, Postversand und Lagerung |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Karton | Gehäuse 25Case |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Verpackung | Flasche |
| Menge | Je 1 |
| Höhe (metrisch) | 294 mm |
| Produkttyp | Vorratsflasche |
| Mehr anzeigen |