Learn More
Semadeni™ HDPE, Flasche
Artikelnummer. 11737202
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11737202 10 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11737202 Lieferant Semadeni™ Lieferanten-Nr. 1842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.84 €
    20.49 € / 1 Stück
    Sparen 6.35 €
    23% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann verwendet werden mit: Für den Transport gefährlicher Güter; Farbe: Naturfarben
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • Quadratisch
  • Mit Kunststofftragegriff und Verschluss
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Transport von Gefahrgut
Höhe (metrisch) 365 mm
Enthält Schwarze dichte Kappe und Kunststofftragegriff
Material HDPE
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Viereckige Flasche
Form Quadratisch