Learn More
Schotte Kunststoffen™ HDPE-Flaschen
Artikelnummer. 10207544
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Unit Size:
180 Stück
336 Stück
80 Stück
Product Code. Kapazität (metrisch) unitSize
10207544 250 ml 336 Stück
10358754 500 ml 180 Stück
10607975 1000 ml 80 Stück
3 options
Product Code. 10207544
Brand: Schotte Kunststoffen™ 10197
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Verwenden Sie Schotte Kunststoffen™ naturfarbenen HDPE-Flaschen für die Lagerung und den Transfer von Materialien im Labor. Sie haben einen weiten Hals und sind in verschiedenen Mengen verpackt.
  • Recyclebar
  • Naturfarben
  • Weithals
Specifications
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Weiß
Material HDPE
Anzahl pro Packung 10/Packung
Öffnung Weit
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung