Learn More
Vitlab™ HDPE-Eimer
Artikelnummer. 10027850
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
Außendurchmesser (metrisch):
250 mm
290 mm
Höhe (metrisch):
240 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10027850 5 l 250 mm 240 mm 1 Stück
10780592 - 290 mm 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10027850 Lieferant Vitlab™ Lieferanten-Nr. 96093
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion mit HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. VITLab™ Eimer aus HDPE eignen sich optimal zur Lagerung und zum Transport großer Flüssigkeitsmengen.
  • Weiß
  • Ohne Tülle
  • 1 l-Graduierungen
  • Stabiler Griff mit Verstärkung in der Mitte für bequemes Tragen
  • Deckel separat bestellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Becher
Kapazität (metrisch) 5 l
Graduierungen Ja
Material HDPE
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 250 mm
Abmessungen 240 H (mm)
Höhe (metrisch) 240 mm
Menge Je 1