Learn More
Cole-Parmer™ HDPE, Ballonflasche
Artikelnummer. 11760089 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
11760089 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11760089 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0603182
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Für Versand, Lagerung von Flüssigkeiten und Dispensierung aus dem Regal; Verschlussmaterial: LDPE
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 L
Zertifizierung/Konformität UN und FDA
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße 70mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Tiefe (metrisch) 254 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Versand, Lagerung von Flüssigkeiten und Dispensierung von Böden
Material HDPE
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche
Breite (metrisch) 355,6 mm