Learn More
Cole-Parmer™ CARBOY FOR COMPOSITE SAMPLER REPLACEMENT HDPE 9L
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 L
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 9 L |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Höhe (angloamerikanisch) | 13,5 in. |
| Enthält | Nadelzapfen |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Produkttyp | Ballonflasche |
| Breite (angloamerikanisch) | 5-3/4 in. |