Learn More
Cole-Parmer™ Poly-Net™ Schutznetz aus HDPE
Artikelnummer. 11716028 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
102 bis 152 mm
152 bis 203 mm
16 bis 25 mm
25 bis 51 mm
32 bis 41 mm
51 bis 102 mm
64 bis 76 mm
Beschreibung:
Poly-Net, engmaschig
Schweres Poly-Netz
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Beschreibung Farbe Packungsgröße
11716028 51 bis 102 mm Poly-Net, engmaschig Rot 1 Stück
11706028 25 bis 51 mm Poly-Net, engmaschig Gelb 1 Stück
11786038 152 bis 203 mm Poly-Net, engmaschig Braun 1 Stück
11726028 102 bis 152 mm Poly-Net, engmaschig Grün 1 Stück
11796018 16 bis 25 mm Poly-Net, engmaschig Blau -
11706048 64 bis 76 mm Schweres Poly-Netz Grün 1 Stück
11796038 32 bis 41 mm Schweres Poly-Netz Gelb -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11716028 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0940530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.00 €
    312.68 € / 1 Stück
    Sparen 99.32 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhöhen Sie die Lebensdauer aller Arten von Glasgeräten mit einem Schutznetz aus HDPE. Das Poly-Net™ Schutznetz aus HDPE passt sich gut an Laborglaswaren an, reduziert Bruchschäden und schützt vor umherfliegenden Glassplittern.
Verlängern Sie die Lebensdauer aller Arten von Glasgeräten mit einem Schutznetz aus HDPE.Das Poly-NetTM Schutznetz aus HDPE passt sich gut an Laborglaswaren an, reduziert Bruchschäden und schützt vor umherfliegendem Glas.
Die Größen mit Durchmessern von 1/4" bis 5/8" eignen sich für kleinere Arbeitsmittel (Thermometer, Pipetten, Elektroden, Schläuche, Spritzen und kleine Flaschen). Die Größen mit Durchmessern von 1" bis 10" sind für Flaschen, Kolben, Becher, Trichter, Exsikkatoren und Säulen geeignet. Das schwere Poly-Netz ist robuster als ein engmaschiges Poly-Netz und bietet daher mehr Schutz.
  • Widerstandsfähiges, belastbares HDPE-Netz
  • Erhältlich in Rollen mit je zehn Stück
  • Verschiedene Durchmesser, für die verschiedensten Gefäße
  • Können problemlos auf Länge geschnitten werden
  • Höchsttemperatur beträgt 125 °F (51 °C)
Spezifikation
Typ Schutznetz
Farbe Rot
Innendurchmesser (metrisch) 51 bis 102 mm
Max. Temperatur (metrisch) 80 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extraschutz
Modell 0291-ROT
Verpackungsmenge Je 1
Beschreibung Poly-Net, engmaschig
Zur Verwendung mit Für Flaschen, Kolben, Messbecher, Trichter, Exsikkatoren und Säulen
Gesamtlänge (metrisch) 50 m
Material HDPE