Learn More
Fisherbrand™ HDPE Coated Wire Rack
Artikelnummer. 16655834 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Array:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Größe:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
260 x 107 x 80 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Durchmesser (metrisch) Well:
10-13 mm, Stücke
13-16 mm, Stücke
16-20 mm, Stücke
20-24 mm, Stücke
20-25 mm, Stücke
25-30 mm, Stücke
30-40 mm, Stücke
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Array Größe Durchmesser (metrisch) Well unitSize
16655834 4 x 10 260 x 107 x 80 mm 20-24 mm, Stücke 1 Stück
16685834 3 x 8 273 x 105 x 80 mm 20-25 mm, Stücke 1 Stück
16605844 3 x 8 357 x 139 x 98 mm 30-40 mm, Stücke 1 Stück
16605834 4 x 10 200 x 83 x 59 mm 13-16 mm, Stücke 1 Stück
16635834 4 x 10 240 x 90 x 80 mm 16-20 mm, Stücke 1 Stück
16665834 4 x 10 290 x 118 x 80 mm 20-25 mm, Stücke 1 Stück
16615834 4 x 12 237 x 127 x 65 mm 13-16 mm, Stücke 1 Stück
16695834 6 x 8 277 x 209 x 98 mm 25-30 mm, Stücke 1 Stück
16615844 6 x 8 350 x 260 x 98 mm 30-40 mm, Stücke 1 Stück
16685824 6 x 12 205 x 105 x 65 mm 10-13 mm, Stücke 1 Stück
16645834 8 x 10 240 x 190 x 80 mm 16-20 mm, Stücke 1 Stück
16675834 8 x 10 290 x 230 x 80 mm 20-25 mm, Stücke 1 Stück
16695824 9 x 12 204 x 161 x 65 mm 10-13 mm, Stücke 1 Stück
16625834 9 x 12 241 x 188 x 65 mm 13-16 mm, Stücke 1 Stück
14 options
Artikelnummer. 16655834
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
  • Chemisch beständige HDPE-beschichtete Drahtgestelle
  • Gestelle können bei Temperaturen von –40°C und 121°C verwendet werden
  • Für alle Marken und Typen von konischen, runden oder flachen Böden, Glas oder Kunststoff, Röhrchen und/oder Flaschen
  • Quadratische Wells und drei Deckebenen sorgen für die Sicherheit der Röhrchen
  • Autoklavierbar
  • Träger mit geschlitztem Boden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen
Material HDPE-beschichteter Draht
Positionen 1
Form Rectangular, Rounded Corners
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 1
Größe 260 x 107 x 80 mm
Abmessungen (L x B) 260 x 107 mm
Abmessungen (L x B x H) 260 x 107 x 80 mm
Länge (metrisch) 260 mm
Länge (angloamerikanisch) 10,20 in.
Breite (angloamerikanisch) 4,20 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,20 in.
Durchmesser (metrisch) Well 20-24 mm, Stücke
Produkttyp Röhrchengestell
Einschübe 3 Tiers
Höhe (metrisch) 80 mm
Array 4 x 10
Breite (metrisch) 107 mm