Learn More
Heathrow Scientific™ HDPE-beschichtetes Röhrchengestell aus Draht, blau
Artikelnummer. 16360686 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Array:
2 x 6
6 x 12
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array unitSize
16360686 2 x 6 1 Stück
16370686 6 x 12 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16360686 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS120085
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das HDPE-beschichtete Drahtgestell ist ein haltbares Gestell für den Transport oder die Probenhandhabung.
  • Chemisch beständig
  • Geeignet für Temperaturen bis –40°C
  • Autoklavierbar
  • Gestell für Bijou-Fläschchen und Röhrchen mit niedrigem Profil bis 25 mm Durchmesser.
  • Stütznetz am Boden
Spezifikation
Beschreibung HDPE-beschichtetes Röhrchengestell aus Draht
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen
Material HDPE-beschichteter Draht
Positionen 12
Form Rechteckig mit abgerundeten Ecken
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Bijou Bottles and Low-profile Tubes up to 25 mm dia.
Modell HS120085
Anzahl pro Karton 96/Karton
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Zellophanverpackung
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C
Abmessungen (L x B x H) 17.6 x 6.76 x 3.2 cm
Länge (metrisch) 16,4 cm
Länge (angloamerikanisch) 6,4 in.
Breite (angloamerikanisch) 2,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,3 in.
Durchmesser (metrisch) Well 25 mm
Produkttyp Wire Frame Tube Rack
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 3,2 cm
Array 2 x 6
Breite (metrisch) 6,4 cm