Learn More
Heathrow Scientific™ HDPE-beschichtetes Röhrchengestell aus Draht, blau
Artikelnummer. 16370686 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Array:
2 x 6
6 x 12
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Array unitSize
16370686 6 x 12 1 Stück
16360686 2 x 6 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 16370686
Marke: Heathrow Scientific™ HS120089
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das HDPE-beschichtete Drahtgestell ist ein haltbares Gestell für den Transport oder die Probenhandhabung.
  • Chemisch beständig
  • Geeignet für Temperaturen bis –40°C
  • Autoklavierbar
  • Gestell für Bijou-Fläschchen und Röhrchen mit niedrigem Profil bis 25 mm Durchmesser.
  • Stütznetz am Boden
Spezifikation
Beschreibung HDPE-beschichtetes Röhrchengestell aus Draht
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen
Material HDPE-beschichteter Draht
Positionen 72
Form Rechteckig mit abgerundeten Ecken
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Bijou Bottles and Low-profile Tubes up to 25 mm dia.
Modell HS120089
Anzahl pro Karton 48/Karton
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Zellophanverpackung
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C
Länge (metrisch) 20,5 cm
Länge (angloamerikanisch) 8,1 in.
Breite (angloamerikanisch) 4,1 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,6 in.
Durchmesser (metrisch) Well 13 mm
Produkttyp Wire Frame Tube Rack
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 6,5 cm
Array 6 x 12
Breite (metrisch) 10,5 cm