Learn More
Buerkle™ Raumsparkanister, elektrisch leitfähig
Artikelnummer. p-9072039 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16399531
Marke: Buerkle™ 04351055
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Raumsparkanister, elektrisch leitfähig, besteht aus elektrisch leitfähigem HDPE und ist speziell für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen. Der Kanister hat mit einem spezifischen Oberflächenwiderstand von <105 Ohm eine hohe elektrische Leitfähigkeit.
  • HDPE, schwarz, antistatisch
  • Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen
  • Für das Abfüllen und Lagern von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten
  • Mit oder ohne Gewindestutzen 3/4 in.
  • Aufgrund seiner schmalen Breite ist der Kanister besonders platzsparend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 l
Verschlussfarbe Schwarz
Verschlussmaterial HDPE
Farbe Schwarz
Tiefe (angloamerikanisch) 13.19 in.
Tiefe (metrisch) 335 mm
Beschreibung Kanister
Abmessungen (L x B x H) 335 x 65 x 335 mm
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in explosionsgeschützten Bereichen
Zur Verwendung mit (Geräte) Antistatisches Set
Graduierungen Liter
Höhe (angloamerikanisch) 13.19 in.
Höhe (metrisch) 335 mm
Länge (angloamerikanisch) 13.19 in.
Länge (metrisch) 335 mm
Material Antistatisches HDPE
Produkttyp Kanister
Breite (angloamerikanisch) 2.56 in.
Breite (metrisch) 65 mm