Learn More
Buerkle™ Raumsparset, elektrisch leitfähig
Artikelnummer. p-9072038 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16379531 5 l 1 Stück
16389531 10 l 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 16379531
Marke: Buerkle™ 04350005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Raumsparset, elektrisch leitfähig, besteht aus einem Raumsparkanister 5 l oder 10 l und einem Ablasshahn StopCock PA. Hahn und Kanister können mittels Antistatik-Set geerdet werden und sind somit in explosionsgeschützten Bereichen einsetzbar.
  • HDPE, schwarz, antistatisch
  • Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen
  • Für das Abfüllen und Lagern von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten
  • Das Set besteht aus einem Raumsparkanister und einem Ablasshahn StopCock PA
  • Aufgrund seiner schmalen Breite ist der Kanister besonders platzsparend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 l
Verschlussfarbe Schwarz
Verschlussmaterial HDPE
Farbe Schwarz
Beschreibung Kanister
Abmessungen (L x B x H) 335 x 65 x 335 mm
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in explosionsgeschützten Bereichen
Zur Verwendung mit (Geräte) Kanisterhalterung
Graduierungen Liter
Höhe (angloamerikanisch) 13.19 in.
Höhe (metrisch) 335 mm
Enthält Ablasshahn StopCock PA
Länge (angloamerikanisch) 13.19 in.
Länge (metrisch) 335 mm
Material Antistatisches HDPE
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Kanistersatz
Breite (angloamerikanisch) 2.56 in.
Breite (metrisch) 65 mm