Learn More
Kartell™ Behälter aus HDPE mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 10234661
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
30 ml
90 ml
180 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10234661 10 ml -
10737922 30 ml 10 Stück
10345731 5 ml 10 Stück
10470163 90 ml 10 Stück
10071001 180 ml 10 Stück
5 options
Artikelnummer. 10234661
Marke: Kartell™ 0091100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt, um die Entnahme kleiner Probenqualitäten zu ermöglichen, ohne die inneren Behälterschultern zu berühren. Kartell™ HDPE-Behälter mit Schraubverschlüssen sind aufgrund ihrer hervorragenden chemischen Beständigkeit ideal für die Lagerung von Quecksilber.
  • Ideal für die Aufbewahrung von Quecksilber
  • Auslaufsicher
  • Robust
  • Dickwandig
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Innendurchmesser (metrisch) 17.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Aufbewahrung von Quecksilber, geeignet für Lebensmittel
Enthält Schraubverschluss
Material LDPE
Menge 10/Pckg.
Dicke (metrisch) 1.7 mm
Gewicht (metrisch) 13 g
Verschlussfarbe Weiß
Form Rund
Höhe (metrisch) 58,4 mm
Produkttyp Behälter mit Schraubverschluss
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 21 mm
Verschlusstyp Schraubkappe