Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flaschenträger
Artikelnummer. 12683016
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Gefäße
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
12683016 Gefäße 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12683016 Lieferant Bel-Art™ SP Scienceware™ Lieferanten-Nr. F169630000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00 €
    206.73 € / 1 Stück
    Sparen 100.27 €
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Flaschenträger ist aus¼ in. dickes Polyethylen hoher Dichte
  • Misst 36 x 18 x 15 H cm, mit einem Griff mit einem Durchmesser von 25.4
  • Trenner separat erhältlich (12603026)
  • Jedes Fach misst 8.5 x 8.5 cm
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Gefäße
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Flaschen
Abmessungen (L x B x H) 36 x 18 x 15 cm
Länge (metrisch) 36 cm
Produkttyp Trenneinsatz
Einschübe 6
Höhe (metrisch) 15 cm
Breite (metrisch) 15 cm