Learn More
Kautex™ HDPE-Tropfflasche
Artikelnummer. p-8013575
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 10798165
Marke: Kautex™ 2000099529
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Geeignet für Klebstoffe
  • HDPE
  • Naturfarben
  • Rund
  • Ohne Verschluss
  • Geeignet für Klebstoffe
  • HDPE
  • Natürliche Farbe
  • Rund
  • Ohne Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 12.7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Klebstoffe geeignet
Material HDPE
Höhe (metrisch) 50 mm
Produkttyp Tropfflasche
Durchmesser (metrisch) 24 mm