Learn More
SCAT™ HDPE-EC-Sicherheitsbehälter und Verschlusskappe
Artikelnummer. 17858743 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Ersatz-Schraubverschluss
Kanister
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
17858743 Ersatz-Schraubverschluss 1 Stück
15745943 Kanister 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17858743 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 108421D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.15 €
    3.96 € / 1 Stück
    Sparen 1.19 €
    23% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Elektrisch leitfähige Sicherheitsbehälter aus hochwertigem HDPE-EC-Material. Aufgrund der Erdungsfähigkeit kann Funkenflug durch elektrische Entladung bei der Entsorgung von brennbaren oder explosiven Laborflüssigkeiten verhindert werden.
  • Hergestellt aus sehr robustem und elektrisch leitfähigem HDPE, das gegenüber allen in Laboren üblicherweise verwendeten Lösungsmitteln äußerst beständig ist.
  • Abfüllmengen von 10 Litern für den Einsatz mit HPLC-Systemen bis hin zu massiven 60-Liter-Fässern zur Sammlung großer Mengen an Behältern (z. B. professionelle SymLine™ Entsorgungssysteme)
  • Gewinde des Typs S50 werden häufig im Labor verwendet und sind kompatibel mit SCAT™ Sicherheits-Abfallverschlüsse sind für die sichere Entsorgung flüchtiger gefährlicher Stoffe erhältlich.
  • Besondere Sicherheitsmerkmale wie integrierte Sichtbarkeitsstreifen oder Schwimmkörper sorgen für permanente Füllstandsüberwachung
  • Praktische Ausführungen als platzsparende Kanister ermöglichen die sichere Lagerung von Flüssigabfall auch in kleinen Bereichen oder in Gefahrgutschränken
  • Ideal geeignet zur Kombination mit SCAT™ Sicherheits-Abfalldeckel oder die SymLine™ Entsorgungssysteme
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sammlung brennbarer flüssiger Abfälle
Zur Verwendung mit (Geräte) SCAT Kanister 108421
Typ Ersatz-Schraubverschluss
Material HDPE
Enthält Kappe für SCAT™ Kanister 108421
Farbe Schwarz
Gewindegröße S50