Learn More
SCAT™ HDPE-EC Safety Canister and Cap
Artikelnummer. p-7250585 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Typ:
Ersatz-Schraubverschluss
Kanister
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15745943
Marke: SCAT™ 108421
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Electrically conductive safety canisters made of high-quality HDPE-EC material. Due to their grounding capability, flying sparks caused by electrical discharge can be prevented when disposing of flammable or explosive laboratory liquids.
  • Hergestellt aus dem sehr robusten und elektronisch leitfähigen HDPE, das äußerst widerstandsfähig gegenüber allen Lösungsmitteln ist, die häufig in Labors verwendet werden
  • Füllmengen von 10 l für den Einsatz mit HPLC-Systemen bis zu 60 l von massiven Fässern für die Sammlung großer Mengen von Behältern wie z. B. professionellen SymLine Entsorgungssystemen
  • Die Gewindetypen S50, S60/61, S70/71 und S90 werden häufig im Labor verwendet und sind ausnahmslos mit SCAT kompatibel
  • SafetyWasteCaps Sortiment zur sicheren Entsorgung von flüchtigen gefährlichen Stoffen
  • Besondere Sicherheitsmerkmale wie integrierte Sichtbarkeitsstreifen oder Schwimmkörper sorgen für permanente Füllstandsüberwachung
  • Praktische Ausführungen als platzsparende Kanister ermöglichen die sichere Lagerung von Flüssigabfall auch in kleinen Bereichen oder in Gefahrgutschränken
Das breite Sortiment an elektrisch leitfähigen Kanistern umfasst eine Vielzahl von Ausführungen für den individuellen Einsatz im Labor zur Entsorgung von Lösungsmitteln. Perfekt geeignet für die Kombination mit den SCAT SafetyWasteCaps oder den SymLine Entsorgungssystemen.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Sammlung brennbarer Flüssigkeiten und geeignet für das S.C.A.T™ Sicherheitssystem
Zur Verwendung mit (Geräte) Sicherheitstrichter
Typ Kanister
Material HDPE
Enthält UN-X-Zulassung; mit Sichtstreifen
Farbe Schwarz
Gewindegröße S50.
Abmessungen (L x B x H) 200 x 320 x 240 mm
Zertifizierung/Konformität UN-X Approval
Kapazität (metrisch) 10 L
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2.6 gal.