Learn More
Kautex™ Industrielle Kanister aus HDPE
Artikelnummer. 17848187
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 l
Gewicht (metrisch):
1,250 kg
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Gewicht (metrisch) Packungsgröße
17848187 30 l 1,250 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17848187 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000095981
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.53 €
    229.63 € / 6 Stück
    Sparen 15.90 €
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Farbe: Naturfarben
  • Das umfangreiche Verschlusszubehör erlaubt nahezu jeden Verwendungszweck
  • Naturfarben oder blau
  • UN-Zulassung für: 2.5 bis 5 l- und 10 bis 30 l-Kanister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 7,9 gal.
Kapazität (metrisch) 30 l
Verschlusstyp Screw Cap
Farbe Natural
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.9 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 48.5 mm
Abmessungen (L x B x H) 320 x 284 x 430 mm
Material HDPE
Produkttyp Kanister
Gewicht (metrisch) 1,250 kg