Learn More
Kautex™ Industrielle Kanister aus HDPE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
36 Stück
Beschreibung
- Das umfangreiche Verschlusszubehör erlaubt nahezu jeden Verwendungszweck
- Naturfarben oder blau
- UN-Zulassung für: 2.5 bis 5 l- und 10 bis 30 l-Kanister
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5,3 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 20 l |
| Verschlusstyp | Screw Cap |
| Farbe | Blue |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.9 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 48.5 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 290 x 246 x 385mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Storage, Packaging, Transport |
| Enthält | Jerry Can Only |
| Material | HDPE |
| Mehr anzeigen |