Beschreibung
- Zum Lagern und Transportieren
- HDPE
- Mit UN-Zulassung für den Transport
- Schraubverschluss mit Auslaufhahn als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,66 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 2,5 l |
| Zertifizierung/Konformität | UN-Zulassung 3H1/Y1.6/150 |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Verschlussgröße | DIN45 |
| Verschlusstyp | DIN45 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Beschreibung | Kanister |
| Abmessungen (L x B x H) | 153 x 115 x 208 mm |
| Mehr anzeigen |