Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ HDPE Kanister
Artikelnummer. 15751667
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
DIN 61
Kapazität (metrisch):
25 l
Abmessungen (L x B x H):
290 x 264 x 445 mm
Packungsgröße:
36 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
15751667 DIN 61 25 l 290 x 264 x 445 mm 36 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15751667 Lieferant Verenigde Kunststof Bedrijven™ Lieferanten-Nr. 202465
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verschlussmaterial: HDPE
  • HDPE-Kanister
  • Stabilität während des Transports
  • Stapelbar
  • Sichere Lagerung
  • UN-Zulassung
  • Lebensmittelzugelassen
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 6,6 gal.
Kapazität (metrisch) 25 l
Zertifizierung/Konformität 3H1/Y1.9
Verschlussfarbe Grau
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße DIN 61
Innendurchmesser (metrisch) Hals 49,0 ±0,3 mm
Abmessungen (L x B x H) 290 x 264 x 445 mm
Material HDPE
Anzahl pro Packung 6 Pk.
Produkttyp Kanister
Form Rechteckig