Learn More
Gosselin™ Gosselin™ HDPE-Kanister, naturfarben
Artikelnummer. 11826840
Change view
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 2.5 l; 220 l x 160 B x 105 H cm
Artikelnummer.
11826840 Fassungsvermögen: 2.5 l; 220 l x 160 B x 105 H cm
1 options
Artikelnummer. 11826840
Marke: Gosselin™ JCP201
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kann verwendet werden mit: Für Anwendungen in Umwelt und Industrie; Verschlussmaterial: LDPE
  • Die Größe mit 2.5 l hat geformte Graduierungen, einen gebogenen Hals und eine rote, auslaufsichere Kappe mit einer undurchlässigen Dichtung
  • 5Die Liter-Größe hat eine rote Sicherheitskappe ohne Dichtung
  • Die 10 l-Größe hat eine auslaufsichere Kappe mit einer undurchlässigen Dichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,7 gal.
Kapazität (metrisch) 2.5 l
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Verschlussfarbe Rot
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Wattepfropf
Beschreibung Nicht steril
Innendurchmesser (metrisch) Hals 26 mm
Abmessungen (L x B x H) 220 x 160 x 105 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in Umwelt und Industrie
Graduierungen Ja
Höhe (metrisch) mit Verschluss 105 mm
Enthält Lecksichere Kappe mit auslaufsicherer Dichtung
Länge (metrisch) 220 mm
Material HDPE
Produkttyp Kanister
Breite (metrisch) 160 mm