Learn More
Gosselin™ Gosselin™ HDPE-Kanister, naturfarben
Artikelnummer. 11784624
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 5 L; Höhe: 292 mm
Artikelnummer. 11784624
Marke: Gosselin™ JCP503
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kann verwendet werden mit: Für Anwendungen in Umwelt und Industrie; Verschlussmaterial: HDPE
  • Die Größe mit 2.5 l hat geformte Graduierungen, einen gebogenen Hals und eine rote, auslaufsichere Kappe mit einer undurchlässigen Dichtung
  • 5Die Liter-Größe hat eine rote Sicherheitskappe ohne Dichtung
  • Die 10 l-Größe hat eine auslaufsichere Kappe mit einer undurchlässigen Dichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 l
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Verschlussfarbe Rot
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Manipulationssicherer Schraubverschluss mit Wattepfropf
Beschreibung Nicht steril
Innendurchmesser (metrisch) Hals 32 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in Umwelt und Industrie
Enthält Sicherheitskappe ohne Dichtung
Material HDPE
Produkttyp Kanister