Learn More
Gosselin™ Gosselin™ HDPE-Kanister, naturfarben
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 10 l; 372 l x 217 B x 174 H cm
Beschreibung
- Die Größe mit 2.5 l hat geformte Graduierungen, einen gebogenen Hals und eine rote, auslaufsichere Kappe mit einer undurchlässigen Dichtung
- 5Die Liter-Größe hat eine rote Sicherheitskappe ohne Dichtung
- Die 10 l-Größe hat eine auslaufsichere Kappe mit einer undurchlässigen Dichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 10 l |
| Zertifizierung/Konformität | EG N°1935/2004, ISO 11137 |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss mit Wattepfropf |
| Beschreibung | Steril durch Bestrahlung |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 372 x 217 x 174 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen in Umwelt und Industrie |
| Mehr anzeigen |