Learn More
Thermo Scientific™ HDPE-Kannen, Schraubverschluss aus Polypropylen mit Einlage aus weißem LDPE-Schaumstoff
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15232210
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 ml
4000 ml
Füllstand:
Unbehandelt
Zertifiziert
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Füllstand Packungsgröße
15232210 4000 ml Unbehandelt 1 Stück
15222210 2000 ml Zertifiziert 1 Stück
15931621 4000 ml Zertifiziert 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15232210 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1154000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.20 €
    9.89 € / 1 Stück
    Sparen 0.31 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese HDPE-Kannen entsprchen den EPA-Leistungsstandards für Metalle, Zyanid und Fluorid und erleichtern das Ausgießen hochvolumiger Proben.
Mit Thermo Scientific™ HDPE-Kannen mit weißem LDPE-Schraubverschluss aus Polypropylen mit Schaumstoffeinlage lassen sich hochvolumige Proben bequem ausgießen. Die Kannen entsprechen oder übertreffen die EPA-Leistungsstandards für Metalle, Zyanid und Fluorid. Dank des engen Halses lassen sich hochvolumige Proben mit diesen Kannen leichter gießen. Der robuste Griff erleichtert zudem das Tragen. Sie eignen sich zum Sammeln von Wasserproben, die auf anorganische Spurenanalyten untersucht werden sollen.
  • HDPE-Behälter mit Polypropylenverschluss mit weißer LDPE-Einlage
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt
  • Enger Hals für präzises Ausgießen
  • Zum Sammeln von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität
  • Stabiler Griff zum einfachen Transportieren und Ausgießen
  • Die unverarbeiteten Behälter sind bereits zusammengesetzt und können direkt für Ihre eigenen Reinigungsverfahren genutzt werden
Zertifizierte Behälter haben folgende Merkmale:
  • Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Enthält
  • Schraubverschlüsse aus Polypropylen
  • Zertifizierte Behälter verfügen zudem über einen Barcode, Analyseaufkleber, Analysezertifikate und eine sicher abgedichtete Verpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4000 ml (1 gal.)
Kapazität (metrisch) 4000 ml
Zertifizierungsparameter Keine
Farbe Naturfarben
Beschreibung HDPE-Kanne
Durchmesser (angloamerikanisch) 6.02 Zoll
Material HDPE
Anzahl pro Karton 6
Verpackung 6er-Karton
Ersatzverschluss 067-3800WBP
Sterilität Unsteril
Transparenz Durchscheinend
Zertifiziert Keine
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Unbehandelt
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 130.5 oz
Volumen bis Rand (metrisch) 3859 ml
Höhe (metrisch) 303 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11,92 in.
Verschlussauskleidung Schaum/LDPE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 153 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 1 gal.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Keine