Learn More
Masterflex™ Schlauchadapter aus HDPE, männlich, Stecknippel
Artikelnummer. 11745489
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/2 NPT(M)-Gewinde x 1/2 Zoll Innendurchmesser Schlauch
1/2 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch
1/4 NPT(M)-Gewinde x 1/4 Zoll Innendurchmesser Schlauch
1/8 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch
3/4 NPT(M)-Gewinde x 1/4 Zoll Innendurchmesser Schlauch
3/4 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch
3/4 NPT(M)-Gewinde x 5/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch
3/8 NPT(M)-Gewinde x 1/2 Zoll Innendurchmesser Schlauch
3/8 NPT(M)-Gewinde x 1/4 Zoll Innendurchmesser Schlauch
3/8 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch
Gewindegröße:
1/2 NPT(M)
1/4 NPT(M)
1/8 NPT(M)
3/4 NPT(M)
3/8 NPT(M)
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Gewindegröße unitSize
11745489 1/2 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch 1/2 NPT(M) 10 Stück
11705549 3/4 NPT(M)-Gewinde x 1/4 Zoll Innendurchmesser Schlauch 3/4 NPT(M) 10 Stück
11715489 3/8 NPT(M)-Gewinde x 1/4 Zoll Innendurchmesser Schlauch 3/8 NPT(M) 10 Stück
11755259 1/2 NPT(M)-Gewinde x 1/2 Zoll Innendurchmesser Schlauch 1/2 NPT(M) 10 Stück
11765708 1/8 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch 1/8 NPT(M) 10 Stück
11785479 1/4 NPT(M)-Gewinde x 1/4 Zoll Innendurchmesser Schlauch 1/4 NPT(M) 10 Stück
11795718 3/4 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch 3/4 NPT(M) 10 Stück
11725489 3/8 NPT(M)-Gewinde x 1/2 Zoll Innendurchmesser Schlauch 3/8 NPT(M) 10 Stück
11755708 3/8 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch 3/8 NPT(M) 10 Stück
11799998 3/4 NPT(M)-Gewinde x 5/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch 3/4 NPT(M) 10 Stück
10 options
Artikelnummer. 11745489
Marke: Masterflex™ 3062175
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den schnellen und einfachen Anschluss von Flüssigkeitspfaden im Labor ohne Werkzeug.
  • Durch Aufstecken der flexiblen Schläuchen oder des Schlauchs auf der Tülle wird eine sichere Abdichtung hergestellt, die normalerweise Drücken von bis zu 30 psi (2 bar) widersteht
  • Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen für individuelle Anforderungen
  • Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
  • Sterilisation nur mit Ethylylenoxid
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Material HDPE
Zur Verwendung mit 1/2 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch
Verpackungsmenge 10/Packung
Sterilisationsmethode Ethylenoxid
Gewindegröße 1/2 NPT(M)
Form Gerade
Produkttyp Schlauchtülle