Learn More
Masterflex™ Schlauchadapter aus HDPE, männlich, Stecknippel
Beschreibung
- Durch Aufstecken der flexiblen Schläuchen oder des Schlauchs auf der Tülle wird eine sichere Abdichtung hergestellt, die normalerweise Drücken von bis zu 30 psi (2 bar) widersteht
- Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen für individuelle Anforderungen
- Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
- Sterilisation nur mit Ethylylenoxid
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | HDPE |
| Zur Verwendung mit | 1/2 NPT(M)-Gewinde x 1/2 Zoll Innendurchmesser Schlauch |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
| Gewindegröße | 1/2 NPT(M) |
| Form | Gerade |
| Produkttyp | Schlauchtülle |