Learn More
Masterflex™ Schlauchadapter aus HDPE, männlich, Stecknippel
Artikelnummer. 11755708
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/2 NPT(M)-Gewinde x 1/2 Zoll Innendurchmesser Schlauch
1/2 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch
1/4 NPT(M)-Gewinde x 1/4 Zoll Innendurchmesser Schlauch
1/8 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch
3/4 NPT(M)-Gewinde x 1/4 Zoll Innendurchmesser Schlauch
3/4 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch
3/4 NPT(M)-Gewinde x 5/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch
3/8 NPT(M)-Gewinde x 1/2 Zoll Innendurchmesser Schlauch
3/8 NPT(M)-Gewinde x 1/4 Zoll Innendurchmesser Schlauch
3/8 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch
Gewindegröße:
1/2 NPT(M)
1/4 NPT(M)
1/8 NPT(M)
3/4 NPT(M)
3/8 NPT(M)
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11755708
Marke: Masterflex™ 3062162
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den schnellen und einfachen Anschluss von Flüssigkeitspfaden im Labor ohne Werkzeug.
  • Durch Aufstecken der flexiblen Schläuchen oder des Schlauchs auf der Tülle wird eine sichere Abdichtung hergestellt, die normalerweise Drücken von bis zu 30 psi (2 bar) widersteht
  • Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen für individuelle Anforderungen
  • Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
  • Sterilisation nur mit Ethylylenoxid
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Material HDPE
Zur Verwendung mit 3/8 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch
Verpackungsmenge 10/Packung
Sterilisationsmethode Ethylenoxid
Gewindegröße 3/8 NPT(M)
Form Gerade
Produkttyp Schlauchtülle