Learn More
Masterflex™ Schlauchadapter aus HDPE, männlich, Stecknippel
Für den schnellen und einfachen Anschluss von Flüssigkeitspfaden im Labor ohne Werkzeug.
Marke: Masterflex™ 30621-35
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Durch Aufstecken der flexiblen Schläuchen oder des Schlauchs auf der Tülle wird eine sichere Abdichtung hergestellt, die normalerweise Drücken von bis zu 30 psi (2 bar) widersteht
- Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen für individuelle Anforderungen
- Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
- Sterilisation nur mit Ethylylenoxid
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Schlauchtülle | |
1/8 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch | |
Ethylenoxid | |
Gerade |
HDPE | |
10 Packung | |
1/8 NPT(M) |