Learn More
Masterflex™ Schlauchadapter aus HDPE, männlich, Stecknippel
Für den schnellen und einfachen Anschluss von Flüssigkeitspfaden im Labor ohne Werkzeug.
24.05 € - 32.95 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchtülle |
---|---|
Material | HDPE |
Verpackungsmenge | 10er-Packung |
Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
Form | Gerade |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11705549
|
Masterflex™
30621-16 |
3/4 NPT(M)-Gewinde x 1/4 Zoll Innendurchmesser Schlauch | 3/4 NPT(M) |
27.50 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11715489
|
Masterflex™
30621-56 |
3/8 NPT(M)-Gewinde x 1/4 Zoll Innendurchmesser Schlauch | 3/8 NPT(M) |
24.05 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11755259
|
Masterflex™
30621-77 |
1/2 NPT(M)-Gewinde x 1/2 Zoll Innendurchmesser Schlauch | 1/2 NPT(M) |
24.85 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11745489
|
Masterflex™
30621-75 |
1/2 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch | 1/2 NPT(M) |
24.45 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11765708
|
Masterflex™
30621-35 |
1/8 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch | 1/8 NPT(M) |
26.60 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11785479
|
Masterflex™
30621-46 |
1/4 NPT(M)-Gewinde x 1/4 Zoll Innendurchmesser Schlauch | 1/4 NPT(M) |
25.45 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11795718
|
Masterflex™
30621-18 |
3/4 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch | 3/4 NPT(M) |
27.50 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11725489
|
Masterflex™
30621-64 |
3/8 NPT(M)-Gewinde x 1/2 Zoll Innendurchmesser Schlauch | 3/8 NPT(M) |
27.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11755708
|
Masterflex™
30621-62 |
3/8 NPT(M)-Gewinde x 3/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch | 3/8 NPT(M) |
27.45 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11799998
|
Masterflex™
30621-08 |
3/4 NPT(M)-Gewinde x 5/8 Zoll Innendurchmesser Schlauch | 3/4 NPT(M) |
32.95 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Durch Aufstecken der flexiblen Schläuchen oder des Schlauchs auf der Tülle wird eine sichere Abdichtung hergestellt, die normalerweise Drücken von bis zu 30 psi (2 bar) widersteht
- Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen für individuelle Anforderungen
- Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
- Sterilisation nur mit Ethylylenoxid
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Schlauchtülle | |
10er-Packung | |
Gerade |
HDPE | |
Ethylenoxid |