Learn More
Masterflex™ HDPE-Außengewindeadapter (männlich), Stecknippel
Product Code. p-8001068
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Zur Verwendung mit:
1/4 x 3/16 in. Schlauch-ID
1/8 x 3/16 in. Schlauch-ID
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Product Code. 11790389
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 3170208
Only null left
Add to basket
Add to basket
Diese einfachen, kostengünstigen Adapter für männliche Gewinde aus HDPE lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Niederdruckanwendungen (im Allgemeinen unter 30 psi). Die NPT-Adapter für männliche Gewinde aus HDPE werden in weiche Schläuche eingeführt. Durch die Elastizität der Schläuche halten diese bei Anwendungen mit geringem Druck auf dem Anschluss.
  • Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
  • Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbereich: -53 bis 65 °C
  • Sterilisation durch Ethylenoxid
Specifications
Material HDPE
Zur Verwendung mit 1/4 x 3/16 in. Schlauch-ID
Verpackungsmenge 10/Packung
Produkttyp Schlauchtülle