Learn More
VITLAB™ HDPE-Messlöffel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
65 mL
110 mL
350 mL
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Konisch in Form mit konischer Füllkante
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 110 mL |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | Messschaufel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet zum Wiegen |
| Material | HDPE |