Learn More
Kautex™ Flasche mit mittelweitem Hals aus Polyethylen hoher Dichte
Artikelnummer. 10031572
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
19 mm
24 mm
30.8 mm
39.2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
140 Stück
250 Stück
4 Stück
480 Stück
64 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Hals Packungsgröße
10031572 250 ml 24 mm 10 Stück
10723773 100 ml 19 mm -
17878097 100 ml 19 mm 480 Stück
17818107 250 ml 24 mm 250 Stück
10596293 500 ml 30.8 mm 10 Stück
17848107 500 ml 30.8 mm 140 Stück
10638073 1000 ml 39.2 mm 1 Stück
15961471 1000 ml 39.2 mm 4 Stück
17838097 1000 ml 39.2 mm 64 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10031572 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000770067
Outlet Corner
Verwenden Sie den Aktionscode 28080
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Die Konstruktion mit HDPE gewährleistet Stabilität, Festigkeit und Lichtundurchlässigkeit. Kautex™ Flaschen mit mittelgroßem Hals aus Polyethylen hoher Dichte sind mit einer eingravierten Skala für permanent genaue Messungen versehen.
  • Mehrzweckflaschen für Labore und die Industrie
  • Geprägte Inhaltsskala
  • Einfach zu befüllen und zu reinigen, auslaufsicher
  • PP-Schraubverschluss
Anwendungen:
  • Verteilen
  • Versenden von Proben
  • Produktversand
  • Transport
  • Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 24 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Probenversand, Transport, Postversand, Lagerung
Material HDPE
Anzahl pro Karton 10/Karton
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Flasche
Menge Je 1
Closure Included Ja
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 129,5 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Form Rund
Produkttyp Flasche