Learn More
Kautex™ Flasche mit mittelweitem Hals aus Polyethylen hoher Dichte, mit Kappen
Artikelnummer. 10723773
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
19 mm
24 mm
30.8 mm
39.2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
140 Stück
250 Stück
4 Stück
480 Stück
64 Stück
Artikelnummer. 10723773
Marke: Kautex™ 2000770066
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion mit HDPE gewährleistet Stabilität, Festigkeit und Lichtundurchlässigkeit. Kautex™ Flaschen mit mittelgroßem Hals aus Polyethylen hoher Dichte sind mit einer eingravierten Skala für permanent genaue Messungen versehen.
  • Mehrzweckflaschen für Labore und die Industrie
  • Geprägte Inhaltsskala
  • Einfach zu befüllen und zu reinigen, auslaufsicher
  • PP-Schraubverschluss
Anwendungen:
  • Verteilen
  • Versenden von Proben
  • Produktversand
  • Transport
  • Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 19 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung. Schützt lichtempfindliche Materialien gegen UV-Strahlen
Material HDPE
Anzahl pro Karton 480
Menge Je 1
Closure Included Ja
Graduated Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 99,5 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 25 mm
Durchmesser (metrisch) 46 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss