Learn More
Kautex™ Flasche mit mittelweitem Hals aus Polyethylen hoher Dichte, mit Kappen
Artikelnummer. 17818107
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
19 mm
24 mm
30.8 mm
39.2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
140 Stück
250 Stück
4 Stück
480 Stück
64 Stück
Artikelnummer. 17818107
Marke: Kautex™ 2000770067
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion mit HDPE gewährleistet Stabilität, Festigkeit und Lichtundurchlässigkeit. Kautex™ Flaschen mit mittelgroßem Hals aus Polyethylen hoher Dichte sind mit einer eingravierten Skala für permanent genaue Messungen versehen.
  • Mehrzweckflaschen für Labore und die Industrie
  • Geprägte Inhaltsskala
  • Einfach zu befüllen und zu reinigen, auslaufsicher
  • PP-Schraubverschluss
Anwendungen:
  • Verteilen
  • Versenden von Proben
  • Produktversand
  • Transport
  • Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 24 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Probenversand, Transport, Postversand, Lagerung
Material HDPE
Anzahl pro Karton 10/Karton
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Flasche
Menge Je 1
Closure Included Ja
Graduated Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 129,5 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss