Learn More
Kartell™ Enghalsflaschen aus HDPE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
100 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Die Kappe verfügt über einen integrierten Sicherheitsring, der festgezogen ist, wenn die Kappe auf die Flasche geschraubt ist.
- Beim Öffnen der Flasche bricht der Sicherheitsring.
- Anzeichen von Manipulation sind gut zu erkennen.
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 17.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Enthält | Manipulationssichere Schraubverschlüsse |
| Material | HDPE |
| Anzahl Stopfen | 22/410 |
| Gewindegröße (metrisch) | 22/410 |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Öffnung | Eng |
| Mehr anzeigen |