Learn More
Kartell™ Enghalsflaschen aus HDPE
Artikelnummer. p-8005822
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
100 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10234462
Marke: Kartell™ 1570000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kartell™ Enghalsflasche mit weißer manipulationssicherer Kappe verfügt über abgeschrägte Schultern, um Rückstandsablagerungen zu verringern.
  • Die Kappe verfügt über einen integrierten Sicherheitsring, der festgezogen ist, wenn die Kappe auf die Flasche geschraubt ist.
  • Beim Öffnen der Flasche bricht der Sicherheitsring.
  • Anzeichen von Manipulation sind gut zu erkennen.
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) Hals 17.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Manipulationssichere Schraubverschlüsse
Material HDPE
Anzahl Stopfen 22/410
Gewindegröße (metrisch) 22/410
Verschlussfarbe Weiß
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 84 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Durchmesser (metrisch) 36 mm
Verschlusstyp Manipulationssichere Schraubkappe